Transferpipetten, Fine Tip
Small bulb fine tip, 0,5 ml, 25 µl, 36 mm, -, Bulk
Katalognr. ALPCLW4697
Anbieter: Alpha Laboratories
Direkt zu
Product Details & Documents
Nicht toxisches, lebensmitteltaugliches LDPE.
- Für sorgfältige Kontrolle und Übertragung von kleinen Volumina
- Ideal für die Entfernung von Überstandsmedien, Objektträgervorbereitung und Gelbeladung
Documents
Technische Daten
- Verpackt:Bulk
- Steril:-
- Kapazität:0,5 ml
- Bezeichnung:Small bulb fine tip
- Länge:36 mm
- Seq:01
- Tropfen-Volumen:25 µl