AuftragsverfolgungKontakt
Qualitative filter papers, high-purity | Avantor
Qualitative filter papers, high-purity
131, 125 mm
Katalognr. SARTFT-3-351-125
Anbieter:   Sartorius
Qualitative filter papers, high-purity
Katalognr. SARTFT-3-351-125
Anbieter:  Sartorius
Qualitative filter papers, high-purity
Qualitative filter papers, high-purity
131, 125 mm
Preis
32.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These paper grades are used for analytical purposes that require a low ash content. They are essentially used for qualitative analyses.
Grades 292 and 292a are suitable for soil analyses because that are low in nitrogen. Grades 131 and 132 are used in phosphate or sodium determination.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
  • Sorte:
    131
  • Seq:
    34
  • Größe:
    125 mm
  • Cat. No.:
    SARTFT-3-351-125
  • Filtriergeschwindigkeit:
    100 s
  • Aschegehalt:
    <0,02%
  • Partikelretention:
    3 - 5 µm
  • Stärke:
    0,16 mm
  • Umweltzertifizierung:
    Renewable Energy Certificate
  • Gewicht:
    80 g/m²
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung