Drahtkörbe, quadratisch
200×200×200 mm
Katalognr. HECH41075020
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese quadratischen Körbe bestehen aus Edelstahl. Zum Transportieren, Lagern, Reinigen und Sterilisieren von Laborzubehör konzipiert.
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Verstärkte Ecken
Technische Daten
- B×T×H:200×200×200 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.