Drahtkörbe, quadratisch
160×160×160 mm
Katalognr. HECH41075016
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese quadratischen Körbe bestehen aus Edelstahl. Zum Transportieren, Lagern, Reinigen und Sterilisieren von Laborzubehör konzipiert.
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Verstärkte Ecken
Technische Daten
- B×T×H:160×160×160 mm