AuftragsverfolgungKontakt
Forceps | Avantor
Forceps
Stumpf, 175 mm
Katalognr. 232-0199
Anbieter:   MURRAY S
Forceps
Katalognr. 232-0199
Anbieter:  MURRAY S
Forceps
Forceps
Stumpf, 175 mm
Preis
SFr. 7.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Blunt, narrow flutes
  • For dissecting and general applications
Technische Daten
  • Typ:
    Stumpf
  • Länge:
    175 mm