pH Buffer solutions
Buffer solution, technical grade, 1,09, Farblos, 500 mL
Anbieter: Hach
Direkt zu
Product Details & Documents
For calibration of pH meters.
Accuracy: pH is ±0,02 at 25 °C
Zertifizierung: Traceable to NIST.
Achtung! Bitte beachten: Please note that the pH 4 and 10 buffers contain formaldehyde <0,1% and the pH 7 buffer contains formaldehyde 0,1 to 1%.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerHACH1222149_TDS_EN HACH1222249_TDS_EN HACH1222349_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
Technische Daten
- VE:500 mL
- Farbe:Farblos
- Bezeichnung:Buffer solution, technical grade
- pH-Wert:1,09