SFr. 0.00
Auftragserfassung
/
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Switzerland
Auftragsverfolgung
Kontakt
Verschlüsse
Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Stoppers for tubes
Stoppers for tubes
Grip stopper, 16 - 16,5 mm O.D., Natur
GREI311375_1000
:
Greiner Bio-One
Stoppers for tubes
GREI311375_1000
:
Greiner Bio-One
Stoppers for tubes
Grip stopper, 16 - 16,5 mm O.D., Natur
SFr. 32.50
1 * 1.000 ST
-
+
Für Röhrchen:
16 - 16,5 mm O.D.
Farbe:
Natur
Bezeichnung:
Grip stopper
Seq:
09
Natriumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
#: 27800.291
: VWR Chemicals