AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan ≥99% ACS, Riedel-de Haën™
Cyclohexan ≥99% ACS, Riedel-de Haën™
Glasflasche, 1 L
Katalognr. 179191-1L
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Cyclohexan ≥99% ACS, Riedel-de Haën™
Katalognr. 179191-1L
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan ≥99% ACS, Riedel-de Haën™
Cyclohexan ≥99% ACS, Riedel-de Haën™
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
94.67 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 1900225
RTECS Number: GU6300000
UNSPSC Code: 12191504
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:81 °C (1,013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:6,4 °C
  • Dichte:0,78 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:–18 °C
  • Blitz Pt:-18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Vapor Pressure:
    168.8 mmHg ( 37.7 °C)
  • IR spectrum:
    complying
  • Assay (GC):
    Min. 99.0 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.002 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.02 %
  • Reaction against H₂SO₄:
    complying
  • UV-absorption:
    complying
  • APHA:
    Max. 10
  • Refractive Index:
    n20/D 1.426 (lit.)
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Technische Daten