AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten
DW Therm®, −90...+200 °C, 101 °C, 2,0 -2,2 mm²/s, 10 L
Katalognr. HUBE6479
Anbieter:   HUBER
Badflüssigkeiten
Katalognr. HUBE6479
Anbieter:  HUBER
CAS Nummer:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
DW Therm®, −90...+200 °C, 101 °C, 2,0 -2,2 mm²/s, 10 L
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 1’740.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 L
Product Details & Documents
Thermoflüssigkeiten mit einem breiten Betriebstemperaturbereich und guten thermodynamisch Eigenschaften für den Einsatz in Umwälzpumpen und Heizsystemen, für die Wasser nicht geeignet ist.
Alle Viskositätswerte sind dynamische Viskositäten, gemessen bei 25 °C, mit Ausnahme von DW-Therm®, das bei 20 °C gemessen wurde.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution: * –20...+235 °C für geschlossene Systemanwendungen
Biozide sicher verwenden. Lesen Sie stets vor der Verwendung die Angaben und Produktinformationen auf dem Etikett
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    10 L
  • Flammpunkt:
    101 °C
  • Temperaturbereich:
    −90...+200 °C
  • Typ:
    DW Therm®
  • Viskosität:
    2,0 -2,2 mm²/s
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..