AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Quantitative Filterpapiere
454, 90 mm
  516-0853
VWR®, Quantitative Filterpapiere
  516-0853
VWR®, Quantitative Filterpapiere
VWR®, Quantitative Filterpapiere
454, 90 mm
SFr. 32.90
1 * 100 ST
424: Für die Filtration von Blei-, Eisen- und Silbersulfid, Alkalicarbonat, Bleichromat, Arsen, Antimon, Cadmium und Lebensmitteln. Bestimmung des Sandgehalts in Milchprodukten. Bestimmung der Weiße in Papier und Zellstoff (Papierfabrik).
434: Analyse von sehr feinen Präzipitaten, wie z. B. Bleidioxid, Calciumfluorid, Nickelsulfid, Zinksulfid, kaltes Bariumsulfat und Kupferoxid. Bestimmung von unlöslichen Verunreinigungen in Fetten, tierischen und pflanzlichen Ölen.
454: Retention von Zirconiumhydroxid, Aluminiumhydroxid, Kobaltsulfid und anderen groben oder gelatineartigen Präzipitaten.
474: Geeignet für allgemeine quantitative Analysen und die Filtration von Aluminiumphosphat, Zinkammoniumphosphat und Silberchromat.
  • Sorte:
    454
  • Seq:
    19
  • Größe:
    90 mm
  • Cat. No.:
    516-0853
  • Min. Porengröße:
    31 µm
  • Filtriergeschwindigkeit:
    70 s (Herzberg)
  • Max. Porengröße:
    50 µm
  • Partikelretention:
    15 - 12 µm
  • Stärke:
    0,18 mm
  • Trockenberst-Widerstand:
    11 psi
  • Gewicht:
    84 g/m²
  • Berstwiderstand, nass:
    2 psi