AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Quantitative Filterpapiere
474, 90 mm
Katalognr. 516-0847
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Quantitative Filterpapiere
Katalognr. 516-0847
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Quantitative Filterpapiere
VWR®, Quantitative Filterpapiere
474, 90 mm
Preis
SFr. 33.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
424: Für die Filtration von Blei-, Eisen- und Silbersulfid, Alkalicarbonat, Bleichromat, Arsen, Antimon, Cadmium und Lebensmitteln. Bestimmung des Sandgehalts in Milchprodukten. Bestimmung der Weiße in Papier und Zellstoff (Papierfabrik).
434: Analyse von sehr feinen Präzipitaten, wie z. B. Bleidioxid, Calciumfluorid, Nickelsulfid, Zinksulfid, kaltes Bariumsulfat und Kupferoxid. Bestimmung von unlöslichen Verunreinigungen in Fetten, tierischen und pflanzlichen Ölen.
454: Retention von Zirconiumhydroxid, Aluminiumhydroxid, Kobaltsulfid und anderen groben oder gelatineartigen Präzipitaten.
474: Geeignet für allgemeine quantitative Analysen und die Filtration von Aluminiumphosphat, Zinkammoniumphosphat und Silberchromat.
Technische Daten
  • Sorte:
    474
  • Seq:
    13
  • Größe:
    90 mm
  • Cat. No.:
    516-0847
  • Min. Porengröße:
    15 µm
  • Filtriergeschwindigkeit:
    450 s (Herzberg)
  • Max. Porengröße:
    30 µm
  • Partikelretention:
    5 - 8 µm
  • Stärke:
    0,16 mm
  • Trockenberst-Widerstand:
    12 psi
  • Gewicht:
    84 g/m²
  • Berstwiderstand, nass:
    3 psi