Venenstauer
Venenstauer für Säuglinge, blau
Katalognr. TERUXX-TCB2
Anbieter: TERUMO
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Venenstauer sind in drei verschiedenen Größen für Erwachsene, Kinder oder Säuglinge erhältlich.
- Stabiler Sicherheitsschnappverschluss mit Einhandbedienung
- Austauschbares und waschbares band
- Metall-, latex- und phthalatfrei
Für den täglichen Einsatz in jeglichen klinischen Arbeitsumfeldern, wie z.B. Krankenwagen.
Dokumente
TERUXX-TC_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Bezeichnung:Venenstauer für Säuglinge, blau
- Seq:03