Schaufeln
2500 ml, 150 mm
Katalognr. BURK5370-2000
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Sterilisierbare Schaufeln aus Edelstahl V2A (1.4301).
- Robust
- Autoklavierbar bei bis zu 121 °C für max. 20 Minuten
- Für Lebensmittelkontakt geeignet
Dokumente
Technische Daten
- Ø:150 mm
- Kapazität:2500 ml
- Seq:05