AuftragsverfolgungKontakt
Thymolphthalein | Avantor
Thymolphthalein
Glass bottle for solids, 250 g
Katalognr. B23896.30
Thymolphthalein
Katalognr. B23896.30
CAS Nummer:  125-20-2
Thymolphthalein
Thymolphthalein
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  125-20-2
Preis
SFr. 616.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
CAS No.: 125-20-2 Molecular Formula: C28H30O4 Formula Weight: 430.55 Melting Point: 251-253° Beilstein Reference: 359413 Merck Reference: 14,9401 MDL No.: MFCD00005909
Synonyme:  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Nummer:125-20-2
  • Formel:C₂₈H₃₀O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00005909
  • Molekulargewicht:430.54 g/mol
  • Merck-Index:14,9401
  • Schmelzender Platingehalt:251…253 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-729-7
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g
Technische Daten