AuftragsverfolgungKontakt
Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 40/20, Germanium, 25,4 mm, 1 mm
  45386.KS
Optical windows
  45386.KS
Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 40/20, Germanium, 25,4 mm, 1 mm
SFr. 512.00
1 * 1 ST
These optical windows are ideally stored at ambient temperatures.
  • Clear aperture 85%
  • Surface finish 60/40 or 40/20
  • Fenstermaterial:
    Germanium
  • Bezeichnung:
    Clear aperture 85%, surface finish 40/20
  • Abmessungen:
    25,4 mm
  • Seq:
    27
  • Stärke:
    1 mm