AuftragsverfolgungKontakt
Acetophenon ≥99% | Avantor
Acetophenon ≥99%
Glasflasche, 2.500 mL
Katalognr. A12727.0F
Reizend
Acetophenon ≥99%
Katalognr. A12727.0F
CAS Nummer:  98-86-2
Acetophenon ≥99%
Acetophenon ≥99%
Glasflasche, 2.500 mL
CAS Nummer:  98-86-2
Preis
163.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 98-86-2 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5325 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 201-203° Merck Reference: 14,73 MDL No.: MFCD00008724
Synonyme:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • CAS Nummer:98-86-2
  • Formel:C₈H₈O
  • MDL-Nummer:MFCD00008724
  • Molekulargewicht:120.15 g/mol
  • Merck-Index:14,73
  • Siedepunkt:201…203 °C
  • Schmelzender Platingehalt:19…20 °C
  • Dichte:1,030
  • Blitz Pt:76 °C (169 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-708-7
  • UN:3334
  • ADR:9,
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2.500 mL
Technische Daten