AuftragsverfolgungKontakt
Silbernitrat ≥99% | Avantor
Silbernitrat ≥99%
500 g
Katalognr. A13854.36
Oxidierend
Ätzend
Umfeld
Silbernitrat ≥99%
Katalognr. A13854.36
CAS Nummer:  7761-88-8
Silbernitrat ≥99%
Silbernitrat ≥99%
500 g
CAS Nummer:  7761-88-8
Preis
SFr. 1’870.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • CAS Nummer:7761-88-8
  • Formel:AgNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003414
  • Molekulargewicht:169.87 g/mol
  • Merck-Index:12,08661
  • Siedepunkt:444 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:210 °C
  • Dichte:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-853-9
  • UN:1493
  • ADR:5.1,II
  • ERREICHEN:01-2119513705-43
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 g
Technische Daten