Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
24/29 NS, 24/29 NS
Katalognr. 201-0659
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With side arm for the attachment of rubber tubing etc. Detachable plastic screw thread connector allows flexible tubing to be fitted easily and safely.
Technische Daten
- Kern:24/29 NS
- Hülse:24/29 NS
- Seq:08
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.