Überbrille, 2800
Anti-UV, kratzfest, beschlagfrei, Blau, Gelbes PC, 2-1,2
Katalognr. MMMA2802
Anbieter: 3M
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese leichten Deckgläser (OTG) sind so konzipiert, dass sie mit minimaler Beeinträchtigung über die meisten Korrektionsbrillen passen. Erhältlich in drei Objektivoptionen. Die grüne Linse bietet Schutz vor Infrarotstrahlung, die bei bestimmten Gasschweiß-, Gasschneid- und Hartlötanwendungen entsteht (IR-Schutzstufe 5).
- Starke Polycarbonatscheiben mit kratzfester Beschichtung für lange Lebensdauer
- Bügel mit einstellbarer Länge (vier Positionen) für Tragekomfort und ideale Passform
- Neigbare Scheibe für einfache Anpassung und maximalen Komfort
- Weiche Bügel mit niedriger Form für Tragekomfort und minimale Kollision mit den Korrektionsbrillen
Gewicht: 38 g
Zertifizierung: EN 166, EN 170, EN 171 (IR), FT, optische Klasse 1
Technische Daten
- Typ:Anti-UV, kratzfest, beschlagfrei
- Farbe:Blau
- Verglasung:Gelbes PC, 2-1,2