AuftragsverfolgungKontakt
Temperaturlogger, Thermo Button
Temperaturlogger, Thermo Button
Schlüsselhalter, grün
Katalognr. 620-3178
Anbieter:   PROGES PLUS
Temperaturlogger, Thermo Button
Katalognr. 620-3178
Anbieter:  PROGES PLUS
Temperaturlogger, Thermo Button
Temperaturlogger, Thermo Button
Schlüsselhalter, grün
Preis
SFr. 4.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die kleinen und robusten Thermo-Button-Datenlogger können es mit den härtesten Einsatzbedingungen aufnehmen. Sie eignen sich für Temperaturüberwachung, Produktverfolgung, Transport, Prozessanalyse, HACCP.
  • Erfassen und aufzeichnen von Datum und Uhrzeit
  • Programmierbare niedrige und hohe Alarmschwellen mit Zeitparametern
  • Batterielaufzeit von bis zu zehn Jahren, je nach Messtakt und Temperatur
  • Beständig gegen Staub
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
Certifications: EN 12830 getestet durch CEMAGREF und LCIE, RTCA/DO-160 Sektion 21, IATA (Lithiumbatterien), nicht auf 'genehmigt für Nahrungsmittel' getestet.
Delivery information: Ein Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage zu einem Aufpreis erhältlich, bitte bei der Bestellung angeben. Die thermotrack PC-Software läuft in acht Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Slowenisch, Japanisch und Italienisch.
Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Schlüsselhalter, grün