Temperaturlogger, Thermo Button
Compact logger, thermo-button, 22T, T: 0...125 °C, T: ±0,5 °C, 0,1 ou 0,5 °C
620-3184
Die kleinen und robusten Thermo-Button-Datenlogger können es mit den härtesten Einsatzbedingungen aufnehmen. Sie eignen sich für Temperaturüberwachung, Produktverfolgung, Transport, Prozessanalyse, HACCP.
- Erfassen und aufzeichnen von Datum und Uhrzeit
- Programmierbare niedrige und hohe Alarmschwellen mit Zeitparametern
- Batterielaufzeit von bis zu zehn Jahren, je nach Messtakt und Temperatur
- Beständig gegen Staub
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
Certifications: EN 12830 getestet durch CEMAGREF und LCIE, RTCA/DO-160 Sektion 21, IATA (Lithiumbatterien), nicht auf 'genehmigt für Nahrungsmittel' getestet.
Delivery information: Ein Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage zu einem Aufpreis erhältlich, bitte bei der Bestellung angeben. Die thermotrack PC-Software läuft in acht Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Slowenisch, Japanisch und Italienisch.
Documents
PRGPDAL0052_TDS_EN
Datasheet
- Messbereich:T: 0...125 °C
- Auflösung:0,1 ou 0,5 °C
- Bezeichnung:Compact logger, thermo-button, 22T
- Seq:03
- Genauigkeit:T: ±0,5 °C
- Cat. No.:620-3184
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:8000
- Batterielebensdauer:30 to 50 cycles, sterilisation process