AuftragsverfolgungKontakt
Temperaturlogger, Thermo Button | Avantor
Temperaturlogger, Thermo Button
Kompakter Logger, Thermo Button, 22L, T: –40...+85 °C, T: ±0,5 °C, 0,1 ou 0,5 °C
Katalognr. 620-3183
Anbieter:   PROGES PLUS
Temperaturlogger, Thermo Button
Katalognr. 620-3183
Anbieter:  PROGES PLUS
Temperaturlogger, Thermo Button
Temperaturlogger, Thermo Button
Kompakter Logger, Thermo Button, 22L, T: –40...+85 °C, T: ±0,5 °C, 0,1 ou 0,5 °C
Preis
SFr. 155.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die kleinen und robusten Thermo-Button-Datenlogger können es mit den härtesten Einsatzbedingungen aufnehmen. Sie eignen sich für Temperaturüberwachung, Produktverfolgung, Transport, Prozessanalyse, HACCP.
  • Erfassen und aufzeichnen von Datum und Uhrzeit
  • Programmierbare niedrige und hohe Alarmschwellen mit Zeitparametern
  • Batterielaufzeit von bis zu zehn Jahren, je nach Messtakt und Temperatur
  • Beständig gegen Staub
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
 : EN 12830 getestet durch CEMAGREF und LCIE, RTCA/DO-160 Sektion 21, IATA (Lithiumbatterien), nicht auf 'genehmigt für Nahrungsmittel' getestet.
 : Ein Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage zu einem Aufpreis erhältlich, bitte bei der Bestellung angeben. Die thermotrack PC-Software läuft in acht Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Slowenisch, Japanisch und Italienisch.
Dokumente
Technische Daten
  • Messbereich:
    T: –40...+85 °C
  • Auflösung:
    0,1 ou 0,5 °C
  • Bezeichnung:
    Kompakter Logger, Thermo Button, 22L
  • Seq:
    02
  • Genauigkeit:
    T: ±0,5 °C
  • Cat. No.:
    620-3183
  • Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:
    8000
  • Batterielebensdauer:
    10 Jahre Max.