Einlegesohlen
Insole for shoes, 46, Blau
114-0267
Einlegesohle aus blauem Vlies.
- Lineare Struktur
- Erhöhte Luftzirkulation im Schuh durch Perforierung
- Antimykotisch und antibakteriell imprägniert
- Neutralisiert Gerüche
- Bekämpft Keime
- Schuhgröße:46
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Insole for shoes