Einlegesohlen
Insole for shoes, 45, Blau
Katalognr. 114-0266
Anbieter: HONEYWELL SAFETY
Direkt zu
Product Details & Documents
Einlegesohle aus blauem Vlies.
- Lineare Struktur
- Erhöhte Luftzirkulation im Schuh durch Perforierung
- Antimykotisch und antibakteriell imprägniert
- Neutralisiert Gerüche
- Bekämpft Keime
Technische Daten
- Schuhgröße:45
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Insole for shoes