Einlegesohlen
Insole for shoes, 43, Blau
Codice catalogo 114-0264
Nome del fornitore: HONEYWELL SAFETY
Vai a
Product Details & Documents
Einlegesohle aus blauem Vlies.
- Lineare Struktur
- Erhöhte Luftzirkulation im Schuh durch Perforierung
- Antimykotisch und antibakteriell imprägniert
- Neutralisiert Gerüche
- Bekämpft Keime
Specifiche
- Schuhgröße:43
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Insole for shoes
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..