AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE | Avantor
Schläuche, PTFE
3,00 mm, 0,50 mm, 4,00 mm
Katalognr. KNAUA0154
Anbieter:   KNAUER
Schläuche, PTFE
Katalognr. KNAUA0154
Anbieter:  KNAUER
Schläuche, PTFE
3,00 mm, 0,50 mm, 4,00 mm
Preis
SFr. 51.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This white PTFE tubing is characterised by its non stick surface and excellent dielectric properties.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Free of extractable substances, physiologically neutral, biocompatible
Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    4,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    3,00 mm
  • Wandstärke:
    0,50 mm
  • Seq:
    01