Rückschlagventile, BOLA
Non return valve with thread of fitting M14 x 2, for tubing O-Ø 6 mm, total length 110 mm, PTFE
Katalognr. BOHLE680-23
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Rückschlagventile bestehen aus PTFE, mit Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE zum Anschluss von Schläuchen oder Rohren.
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE oder PFA in Berührung.
Die eingebaute Sperrfunktion erlaubt den Durchfluss in nur einer Richtung, die Durchflussrichtung wird durch einen Pfeil angezeigt.
Zertifizierung:
Technische Daten
- Bezeichnung:Non return valve with thread of fitting M14 x 2, for tubing O-Ø 6 mm, total length 110 mm
- Material:PTFE
- Seq:02