AuftragsverfolgungKontakt
Einlegesohlen | Avantor
Einlegesohlen
47, Grün
Katalognr. 114-0497
Anbieter:   HONEYWELL SAFETY
Einlegesohlen
Katalognr. 114-0497
Anbieter:  HONEYWELL SAFETY
Einlegesohlen
Einlegesohlen
47, Grün
Preis
SFr. 21.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents
Farbe: Hellgrün.
  • Einlegesohle aus hellgrünem Vlies, Wabenstruktur, hypoallergen
  • Antimykotisch und antibakteriell imprägniert
  • Neutralisiert Gerüche
  • Gegen gängige Keime, die für Mykosen verantwortlich sind sowie andere Infektionsrisiken
Technische Daten
  • Schuhgröße:
    47
  • Farbe:
    Grün