AuftragsverfolgungKontakt
Versandbehälter
Stuhlproben-Transportblister, eine Position
  216-0802
 :   DAKLAPACK
Versandbehälter
  216-0802
 :  DAKLAPACK
Versandbehälter
Versandbehälter
Stuhlproben-Transportblister, eine Position
SFr. 342.00
1 * 100 ST
Festes PP.
  • Transportblister eignen sich zum Versenden von medizinischen und biologischen Proben
  • Können als Brief verschickt werden, was erhebliche Einsparungen bei den Portokosten bedeutet
Bei Verwendung mit der flüssigkeitsabsorbierenden Einlage und dem SafetyBag entsprechen sie den Verpackungsanforderungen der meisten internationalen Postdienste.
  • Bezeichnung:
    Stuhlproben-Transportblister, eine Position
  • Seq:
    01
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • DAKL460905
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, große Ausführung, PE, 255×385 mm
    1 * 500 ST - SFr. 1’680.00
  •  
    Bezeichnung
  • DAKL460909
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, zur Verwendung mit POLYMED, PE, internationaler Text, 165×170 mm
    1 * 100 ST - SFr. 117.00
  •  
    Bezeichnung
  • DAKL460910
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, große Ausführung, PE, 385×580 mm
    1 * 100 ST - SFr. 440.00
  •  
    Bezeichnung
  • DAKL460911
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, große Ausführung, PE, 590×620 mm
    1 * 100 ST - SFr. 614.00
  •  
    Bezeichnung
  • DAKL460915
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, PE, zur Verwendung mit POLYMED, internationaler Text, 165×265 mm
    1 * 500 ST - SFr. 687.00
  •  
    Bezeichnung
  • 216-0789
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel zur Verwendung mit POLYMED
    , PE, niederländischer Text, 165×275 mm
    1 * 500 ST - SFr. 655.00
  •  
    Bezeichnung
  • 216-0808
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel mit zusätzlicher Tasche, PE
    1 * 500 ST - SFr. 798.00
  •  
    Bezeichnung
  • 216-0804
    Absorptionseinlage, 90 × 127 mm
    1 * 500 ST - SFr. 71.70
  •  
    Bezeichnung
  • 216-0806
    Blisterpackung für mehrere Stäbchen, sechs Positionen
    1 * 100 ST - SFr. 524.00