AuftragsverfolgungKontakt
Density hydrometers, L50 | Avantor
Density hydrometers, L50
, L50, 1,150 - 1,200 g/cm³, 0,0005 g/cm³, 335 mm
Katalognr. AMARH806222WC
Anbieter:   Amarell
Density hydrometers, L50
Katalognr. AMARH806222WC
Anbieter:  Amarell
Density hydrometers, L50
Density hydrometers, L50
, L50, 1,150 - 1,200 g/cm³, 0,0005 g/cm³, 335 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Density hydrometers designed with or without verification certificate.
Technische Daten
  • Länge:
    335 mm
  • Seq:
    04
  • Teilung:
    0,0005 g/cm³
  • Modell:
    L50
  • Messbereich:
    1,150 - 1,200 g/cm³