AuftragsverfolgungKontakt
Bomb sampler, Sub Sampler Pro | Avantor
Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Kapselprobenehmer, Edelstahl 316, 500 ml, 280 mm, 63 mm
Katalognr. SAMP5072B-500
Anbieter:   Sampling Systems
Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Katalognr. SAMP5072B-500
Anbieter:  Sampling Systems
Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Bomb sampler, Sub Sampler Pro
Kapselprobenehmer, Edelstahl 316, 500 ml, 280 mm, 63 mm
Preis
SFr. 538.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Essential for flammable liquids as a heavy-duty sampler.
  • Metallic parts manufactured from stainless steel
  • Unique double action to sample from a set distance
  • Can be plunged until the assembly touches the bottom of the container
Specially designed for the environment throughout the world for both chemical and environmental sampling.
Zertifizierung: Conforms to FDA CFR 177.2600.
Technische Daten
  • Ø:
    63 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Bezeichnung:
    Kapselprobenehmer
  • Länge:
    280 mm
  • Material:
    Edelstahl 316