Pulverprobenehmer
Edelstahl, 900 mm, 3, 25 mm, 20 ml
Katalognr. SAMP1220B-900
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Taschenprobenehmer für diskrete Zonenproben aus Pulvern und Granulaten.
- Einfache Bedienung und robustes Design
- Innenstab aus Edelstahl oder PTFE
- Kann sehr schnell zerlegt und gereinigt werden
Geeignet für den Einsatz in Apothekenanwendungen.
: Standardmäßige Lieferung mit Spitzen.
Technische Daten
- Ø:25 mm
- Volumen:20 ml
- Länge:900 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:03
- Anzahl der Kammern:3
Complementary Products
Produktinformationen
- Katalognr.BorstenmaterialStiel-/Griff-MaterialGesamtlängeBürstenkopf ØVerfügbarkeitPreis
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP8005A-01Verschlusshülsen-Set, enthält Zonenabdeckungen und ein Set mit 3 Hülsen (Ø 25 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 SET - SFr. 27.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SAMP8005A-02Dichtmanschettenset (3 Manschetten), HDPE (Ø 40 mm)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 SET - SFr. 46.80