Racks for pipette boxes
Pipettengestell, 4 Sterilisierboxen für Pipetten, Edelstahl, 200×250×225 mm
Katalognr. GLWAP04
Anbieter: GLW
Direkt zu
Product Details & Documents
These stainless steel racks are suitable for the storage of four or six GLW pipette boxes (A30, A40, A45 / S30, S40, S45).
Bestellinformationen: Pipette boxes are not included.
Technische Daten
- Für:4 Sterilisierboxen für Pipetten
- Bezeichnung:Pipettengestell
- Material:Edelstahl
- B×T×H:200×250×225 mm