Objektträger-Kästen
Türkis, PS, 50, 172×83×31 mm
Katalognr. GLWAK50T
Anbieter: GLW
Direkt zu
Product Details & Documents
Hochwertige Aufbewahrungsboxen für Objektträger für Mikroskopobjektträger.
Wird zum Aufbewahren, Transportieren und Einfrieren in Wissenschaft, Industrie und Biotechnologie verwendet.
Technische Daten
- Anzahl Objektträger:50
- Farbe:Türkis
- Material:PS
- Seq:06
- B×T×H:172×83×31 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbeMaterialVerfügbarkeitPreis
- GLWAZK20Trennwand für Objektträger und Deckgläser in SondergrößenGrauPSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 3.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbeMaterialVerfügbarkeitPreis
- GLWAZK15Trennwand für Objektträger und Deckgläser in SondergrößenWeißPSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Un. - SFr. 6.50