Coloured slide boxes
Slide box with snap lock, Blau, PS, 25, 90×90×32 mm
Katalognr. GLWAK25B
Anbieter: GLW
Direkt zu
Product Details & Documents
Slide boxes with 25 compartments and snap lock provide a secure hold for the slides and coverslips.
- Stackable for use as a minimum space as possible
- Can be used in a freezer down to –80 °C
- Numbers in the bottom of the box and hinged lid
Designed for storing, transporting, and freezing the samples.
Bestellinformationen: Dividers must be ordered separately.
Technische Daten
- Anzahl Objektträger:25
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Slide box with snap lock
- Material:PS
- Seq:01
- B×T×H:90×90×32 mm
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbeMaterialVerfügbarkeitPreis
- GLWAZK25Trennwand für Objektträger und Deckgläser in SondergrößenWeißPSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 3.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFarbeMaterialVerfügbarkeitPreis
- GLWAZK20Trennwand für Objektträger und Deckgläser in SondergrößenGrauPSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 3.10