Probenflaschen, Glas
1000 ml, Probenflaschen, GL 45
Katalognr. BURK5314-0100
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Technische Daten
- Gewinde:GL 45
- Kapazität:1000 ml
- Bezeichnung:Probenflaschen
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.