Rundkanister
2 L, Natur, B53, Standard, 119×119×260 mm
SCTV107711
: S.C.A.T.
SCAT Rundkanister sind aufgrund ihrer kompakten Abmessungen ideal zum Sammeln und Entsorgen kleinerer Lösungsmittelmengen. Mehrere SCAT Rundkanister können einfach an der HPLC-Anlage stationiert und mit SCAT SafeyWasteCaps ausgestattet werden.
- Werden entweder aus robustem HDPE oder PP gefertigt und sind somit gegen alle im Labor üblichen Lösungsmittel beständig
- In den gängigen Gewinden S65, S70/71 und B83 erhältlich
- Die Füllkapazitäten reichen von sehr kompakten 2 L über 4 L, 10 L, 25 L, 50 L bis hin zu 60 L für die Sammlung von großen Lösungsmittelmengen
- Viele individuelle Ausstattungsmerkmale wie Tragegriffe, Handgriffe oder Messskalen, die eine sichere Handhabung der Gefahrstoffe gewährleisten
SCAT-Rundkanister sind eine perfekte Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen SCAT-Kanistern, um eine physikalische Trennung von Lösungsmitteln zu gewährleisten und eine Vermischung von gefährlichen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Gewinde:B53
- Typ:Standard
- Kapazität:2 L
- Farbe:Natur
- Seq:01
- B×T×H:119×119×260 mm