Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600

39/40, Weiß
  114-2195
 :   Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600
  114-2195
 :  Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600

39/40, Weiß

 
SFr. 82.60
   
1 * 1 PAIRE
 

Komfortable Clogs aus autoklavierbarem, sterilisierbarem Spezialmaterial.

  • Foldable heel strap
  • Sole with high slip resistance
  • Shock-absorbent heel
  • Autoclavable at 135 °C for about 5 minutes
  • Washable at 60 °C (no additives)

Für OP, Labor, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. Achtung Doppelgrößen.

Farbe: Weiß

 : EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, E, SRC

 
  • Schuhgröße:
    39/40
  • Farbe:
    Weiß
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.