Gesichtsschutzschirm
Gesichtsschutzschirm, mit Helmadapter, Beschlagfrei, Celluloseacetat
Katalognr. 111-8231
Anbieter: UVEX
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Visiere aus Polycarbonat bzw. Celluloseacetat können mittels längenverstellbarer Adapterschiene an Helme befestigt werden und sind in drei Stufen arretierbar.
- Robustes Visier mit speziell entwickeltem Adapter zur Montage an die seitlichen Helm-Slots
- Extrem leichtes Kunststoff-Design
- Materialstärke: 1 mm
Bestellinformationen: Die Visiere weden mit Adapter, jedoch ohne Helm geliefert. Die Visiere sind mit den Schutzhelmen uvex airwing kompatibel.
Technische Daten
- Typ:Beschlagfrei
- Bezeichnung:Gesichtsschutzschirm, mit Helmadapter
- Material:Celluloseacetat
- Seq:01
Complementary Products
Produktinformationen
- Katalognr.FarbeBezeichnungVerfügbarkeitPreis