Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600

ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600

39/40, Orange
  114-2212
 :   Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600
  114-2212
 :  Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600

39/40, Orange

 
SFr. 82.60
   
1 * 1 PAIRE
 

Komfortable Clogs aus autoklavierbarem, sterilisierbarem Spezialmaterial.

  • Foldable heel strap
  • Sole with high slip resistance
  • Shock-absorbent heel
  • Autoclavable at 135 °C for about 5 minutes
  • Washable at 60 °C (no additives)

Für OP, Labor, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. Achtung Doppelgrößen.

Farbe: Weiß

Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, E, SRC

Documents

 
  • Schuhgröße:
    39/40
  • Farbe:
    Orange
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.