Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600

ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600

41/42, Blau
Catalog # 114-2202
Supplier:   Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600
Catalog # 114-2202
Supplier:  Abeba
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Abeba® 39600

41/42, Blau

Price
SFr. 82.60
Log in for availability
1 * 1 PAIRE
Product Details & Documents

Komfortable Clogs aus autoklavierbarem, sterilisierbarem Spezialmaterial.

  • Foldable heel strap
  • Sole with high slip resistance
  • Shock-absorbent heel
  • Autoclavable at 135 °C for about 5 minutes
  • Washable at 60 °C (no additives)

Für OP, Labor, Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. Achtung Doppelgrößen.

Farbe: Weiß

Certifications: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, E, SRC

Specifications
  • Schuhgröße:
    41/42
  • Farbe:
    Blau
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.