Einlegesohlen
42, Grün
Katalognr. 114-0492
Anbieter: HONEYWELL SAFETY
Direkt zu
Product Details & Documents
Farbe: Hellgrün.
- Einlegesohle aus hellgrünem Vlies, Wabenstruktur, hypoallergen
- Antimykotisch und antibakteriell imprägniert
- Neutralisiert Gerüche
- Gegen gängige Keime, die für Mykosen verantwortlich sind sowie andere Infektionsrisiken
Technische Daten
- Schuhgröße:42
- Farbe:Grün