Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Filterspitzen | Avantor
Filterspitzen
Standard, 2 - 20 µl, +, Kartell PL20, Eppendorf (2-20 µl), 10 Racks à 96 Stück
Katalognr. KART9639
Anbieter:   KARTELL
Filterspitzen
Katalognr. KART9639
Anbieter:  KARTELL
Filterspitzen
Filterspitzen
Standard, 2 - 20 µl, +, Kartell PL20, Eppendorf (2-20 µl), 10 Racks à 96 Stück
Preis
SFr. 426.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 960 ST
Product Details & Documents
Filterspitzen aus PP für den Einsatz in der Molekularbiologie, Zellkulturen, Bakteriologie, Virologie, Immunologie und Radioimmunologie entwickelt. Hydrophobe PE-Filter wirken als Barriere gegen Aerosolkontamination und verhindern so eine Kreuzkontamination von Proben und Mikropipetten
  • DNA-frei, RNA-frei, cadmiumfrei nicht pyrogen
  • Gammasterilisiert, bei +121 °C für 20 Minuten autoklavieren
  • Zur Verwendung in automatischen Kartell-Mikropipetten empfohlen
  • Für die meisten Mikropipettenmarken auf dem Markt geeignet
Certifications:
Caution:
Technische Daten
  • Verpackt:
    10 Racks à 96 Stück
  • Steril:
    +
  • Volumen:
    2 - 20 µl
  • Seq:
    06
  • Spitzentyp:
    Standard
  • Zur Nutzung mit:
    Kartell PL20, Eppendorf (2-20 µl)
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.