Filterspitzen
Standard, 5 - 100 µl, +, Kartell PL100, Eppendorf (10-100 µl), Gilson P100, Socorex, Sartorius, Nichiryo, Brand, 10 Racks à 96 Stück
KART9632
: KARTELL
Filterspitzen aus PP für den Einsatz in der Molekularbiologie, Zellkulturen, Bakteriologie, Virologie, Immunologie und Radioimmunologie entwickelt. Hydrophobe PE-Filter wirken als Barriere gegen Aerosolkontamination und verhindern so eine Kreuzkontamination von Proben und Mikropipetten
- DNA-frei, RNA-frei, cadmiumfrei nicht pyrogen
- Gammasterilisiert, bei +121 °C für 20 Minuten autoklavieren
- Zur Verwendung in automatischen Kartell-Mikropipetten empfohlen
- Für die meisten Mikropipettenmarken auf dem Markt geeignet
:
:
- Verpackt:10 Racks à 96 Stück
- Steril:+
- Volumen:5 - 100 µl
- Seq:08
- Spitzentyp:Standard
- Zur Nutzung mit:Kartell PL100, Eppendorf (10-100 µl), Gilson P100, Socorex, Sartorius, Nichiryo, Brand