Filterspitzen
Standard, 100 - 1000 µl, +, Eppendorf (100-1000 µl), Gilson P1000, Socorex, Sartorius, Nichiryo, Brand, 10 Racks à 96 Stück
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Filterspitzen aus PP für den Einsatz in der Molekularbiologie, Zellkulturen, Bakteriologie, Virologie, Immunologie und Radioimmunologie entwickelt. Hydrophobe PE-Filter wirken als Barriere gegen Aerosolkontamination und verhindern so eine Kreuzkontamination von Proben und Mikropipetten
- DNA-frei, RNA-frei, cadmiumfrei nicht pyrogen
- Gammasterilisiert, bei +121 °C für 20 Minuten autoklavieren
- Zur Verwendung in automatischen Kartell-Mikropipetten empfohlen
- Für die meisten Mikropipettenmarken auf dem Markt geeignet
Zertifizierung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Verpackt:10 Racks à 96 Stück
- Steril:+
- Volumen:100 - 1000 µl
- Seq:09
- Spitzentyp:Standard
- Zur Nutzung mit:Eppendorf (100-1000 µl), Gilson P1000, Socorex, Sartorius, Nichiryo, Brand
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.