Filterspitzen
Standard, 0,5 - 10 µl, +, Kartell PL2/PL10, Eppendorf (0,5 µl), Socorex, 10 Racks à 96 Stück
Katalognr. KART9630
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
Filterspitzen aus PP für den Einsatz in der Molekularbiologie, Zellkulturen, Bakteriologie, Virologie, Immunologie und Radioimmunologie entwickelt. Hydrophobe PE-Filter wirken als Barriere gegen Aerosolkontamination und verhindern so eine Kreuzkontamination von Proben und Mikropipetten
- DNA-frei, RNA-frei, cadmiumfrei nicht pyrogen
- Gammasterilisiert, bei +121 °C für 20 Minuten autoklavieren
- Zur Verwendung in automatischen Kartell-Mikropipetten empfohlen
- Für die meisten Mikropipettenmarken auf dem Markt geeignet
Zertifizierung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Verpackt:10 Racks à 96 Stück
- Steril:+
- Volumen:0,5 - 10 µl
- Seq:01
- Spitzentyp:Standard
- Zur Nutzung mit:Kartell PL2/PL10, Eppendorf (0,5 µl), Socorex
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..