Organic reference standards, ethanol FS
Ethanol standard FS, 3,0 mg/ml, Reference standard, 10×1 ml, Ampoules, 10 mL
Katalognr. DIAS109309910349
Anbieter: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
Organic reference standards, ethanol FS
Katalognr. DIAS109309910349
Anbieter: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Konzentration:3,0 mg/ml
- Packung:Ampoules
- VE:10 mL
- Normen:Reference standard
- Bezeichnung:Ethanol standard FS
- Pk Info:10×1 ml
- Cat. No.:DIAS109309910349
- CAS Nr.:64-17-5
- Bezeichnung:Ethanol
- Formel:C₂H₅OH