Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumnitrat ≥98,5%, TECHNICAL

Ammoniumnitrat ≥98,5%, TECHNICAL

Kunststoffeimer, 25 kg
Katalognr. 21277.460
Oxidierend
Anbieter:   VWR Chemicals
Ammoniumnitrat ≥98,5%, TECHNICAL
Katalognr. 21277.460
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  6484-52-2
Ammoniumnitrat ≥98,5%, TECHNICAL
Ammoniumnitrat ≥98,5%, TECHNICAL

Kunststoffeimer, 25 kg

CAS Nummer:  6484-52-2
Preis
SFr. 706.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:6484-52-2
  • Formel:NH₄NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011425
  • Molekulargewicht:80.04 g/mol
  • Merck-Index:13,00538
  • Siedepunkt:230 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:169 °C
  • Dichte:1,73 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:229-347-8
  • UN:1942
  • ADR:5.1,III
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Assay (calculated on anhydrous):
    Min. 98.5 %

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    25 kg

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.