AuftragsverfolgungKontakt
Pflasterspender, QuickFix Elastic | Avantor
Pflasterspender, QuickFix Elastic
Pflasterspender mit 90 elastischen Pflastern (72×25 mm), 232×33×133 mm
Katalognr. 118-0226
Anbieter:   Plum Safety
Pflasterspender, QuickFix Elastic
Katalognr. 118-0226
Anbieter:  Plum Safety
Pflasterspender, QuickFix Elastic
Pflasterspender, QuickFix Elastic
Pflasterspender mit 90 elastischen Pflastern (72×25 mm), 232×33×133 mm
Preis
SFr. 52.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spender mit elastischen Fingerverbänden aus atmungsaktivem Trägermaterial. Der Spender enthält 90 Pflaster (2 Nachfüllpackungen) und lässt sich an der Wand montieren.
  • Elastisches Textilgewebe: hautfreundlich und atmungsaktiv
  • Passen sich den Bewegungen der Haut an und sind sehr angenehm zu tragen
  • Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung
  • Spender ist mit nur einer Hand bedienbar
  • Einfaches Nachfüllen
  • Sehr hygienisch, da jedes Pflaster einzeln verpackt ist
Pflastergröße: 72×25 mm
Lieferinformationen: Spender inkl. 2×45 Pflasterstrips.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Pflasterspender mit 90 elastischen Pflastern (72×25 mm)
  • B×T×H:
    232×33×133 mm