AuftragsverfolgungKontakt
L-Methionin
L-Methionin
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
N° de catalogue ICNA02102291.3
Fournisseur:   MP Biomedicals
L-Methionin
N° de catalogue ICNA02102291.3
Fournisseur:  MP Biomedicals
Numéro CAS:  63-68-3
L-Methionin
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Numéro CAS:  63-68-3
Prix
34.90 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
  • Numéro CAS:63-68-3
  • Formule:C₅H₁₁NO₂S
  • Numéro MDL:MFCD00063097
  • Poids moléculaire:149.21 g/mol
  • Index Merck:13,06004
  • Point d'ébullition:278 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:136 °C
  • Densité:1,373 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Raumtemperatur
  • EINECS:200-562-9
Spécifications
Spécifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g
Spécifications